Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-arabinose, 98+%
Artikelnummer. 11362337
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362337 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11362337 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L09895.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 147-81-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
DL-Arabinose bruges i fysisk-kemiske undersøgelser til at måle egenskaber såsom dielektrisk afslapning. Det kan bruges til chiral adskillelse af sukkerarter. DL-Arabinose, er en byggesten af polysaccharid (CCPa-1) fra svampen Coprinus comatus Gray, som har potentiel anvendelse som naturligt antitumormiddel med immunmodulerende aktivitet. Arabinose bruges også som et dyrkningsmedium for visse bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-Arabinose bruges i fysisk-kemiske undersøgelser til at måle egenskaber såsom dielektrisk afslapning. Det kan bruges til chiral adskillelse af sukkerarter. DL-Arabinose, er en byggesten af polysaccharid (CCPa-1) fra svampen Coprinus comatus Gray, som har potentiel anvendelse som naturligt antitumormiddel med immunmodulerende aktivitet. Arabinose bruges også som et dyrkningsmedium for visse bakterier.
Opløselighed Opløseligt i vand
: 250 mg/5ml.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-81-9
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00135866,MFCD00135608,MFCD00135867,MFCD00135866
InChI nøgle SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
SMIL OC1COC(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Arabinose
Smeltepunkt 158°C to 160°C
Mængde 10 g
Beilstein 1723086
Merck Index 14,761
Opløselighedsinformation Soluble in Water: 250mg/5ml.
IUPAC navn (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Formel vægt 150.13
Procent renhed ≥98%