Få mere at vide
DL-aminoglutetimid, 99%
Artikelnummer. 15464599
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464599 1 g 1g
15474599 5 g 5g
15484599 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15464599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62182.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 125-84-8 | C13H16N2O2 | 232,283 g/mol
Aminoglutethimid bruges til at mindske produktionen af kønshormoner og undertrykke væksten af tumorer, der har brug for kønshormoner for at vokse. Det blokerer produktionen af steroider afledt af kolesterol og bruges klinisk til behandling af Cushings syndrom og metastatisk brystkræft. Det er også et stof, der misbruges af bodybuildere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand (
2 mg/ml ved 20 C), °methanol (50 mg/ml), ethanol (7 mg/ml ved 25 °C), DMSO (20 mg/ml ved 25 °C) og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 125-84-8
Molekylær formel C13H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 232.283
MDL nummer MFCD00010122
InChI nøgle ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoglutethimide, dl-aminoglutethimide, cytadren, orimeten, p-aminoglutethimide, elipten, 3-4-aminophenyl-3-ethylpiperidine-2,6-dione, aminoglutetimida, 3-4-aminophenyl-3-ethyl-2,6-piperidinedione, aminoglutethimidum
PubChem CID 2145
ChEBI CHEBI:2654
IUPAC navn 3-(4-aminophenyl)-3-ethylpiperidin-2,6-dion
SMIL CCC1(CCC(=O)NC1=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale DL-Aminoglutethimide
Smeltepunkt 152°C to 154°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Merck Index 14,440
Opløselighedsinformation Soluble in water (2mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),ethanol (7mg/ml at 25°C),DMSO (20mg/ml at 25°C),and chloroform.
Formel vægt 232.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Aminoglutethimide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aminoglutethimide