Få mere at vide
DL-α-Amino-n-butyric Acid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11443110 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11443110 25 g
11453110 100 g
11463110 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443110 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210043025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 56-12-2
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.121
MDL nummer MFCD00008093
InChI nøgle BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
IUPAC navn 4-aminobutansyre
SMIL C(CC(=O)O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Alpha-Amino-n-Butyric Acid
Mængde 25 g
Formel vægt 103.12