Få mere at vide
dl-Alpha-Tocopherol, TRC
Artikelnummer. 30004959
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004959 50 g
17963925 10 g
17992215 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004959 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT52614550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10191-41-0
Molekylær formel C29 H50 O2
Molekylvægt (g/mol) 430.71
Synonym 6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI), 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol, (±)-α-Tocopherol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, DL-α-Tocopherol, Elementol B, Elementol Basic, Elementol R, Ephanyl, Irganox E 210, Rac-α-Tocopherol, Ronotec 201, Ronotec 202, Ronotec DF 120, Uvinul 2000AO, all-rac-α-Tocopherol, dl-α-Tocopherol
IUPAC navn 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-alpha-Tocopherol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
Formel vægt 430.3811
Procent renhed >95%