Få mere at vide
DL-alfa Tocopherolacetat, 96,8 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497640 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11497640 5 g
11407650 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497640 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210055905
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7695-91-2
Molekylær formel C31H52O3
Molekylvægt (g/mol) 472.754
InChI nøgle ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC navn [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]acetat
SMIL CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-α-Tocopherol acetate
Farve Grøn-Gul
Tæthed 0.953g/mL
Analyseprocentområde 96.80%
Mængde 5 g
Formel vægt 472.8
Fysisk form Viskøs olieagtig væske. Kan størkne i kulden