Få mere at vide
DL-alfa-methylbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30136298
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136298 25 g
30135006 5 g
30005993 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28901025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-36-0
Molekylær formel C8 H11 N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Synonym Benzenemethanamine, α-methyl-, 1-Phenylethanamine, α-Phenylethylamine
IUPAC navn 1-phenylethanamin
SMIL CC(N)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-alpha-Methylbenzylamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
Formel vægt 121.0891
Procent renhed >95%