Få mere at vide
DL-alfa-methylbenzylamin, 99%
Artikelnummer. 10563481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10563481 100 g Glasflaske 100g
10573671 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10563481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126391000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
DL-alfa-methylbenzylamin, 99%, C8H11N, CAS-nummer-618-36-0, 1-amino-1-phenylethan, 1-phenethylamine, 1-phenylethan-1-amin, 1-phenylethylamin, alfa-aminoethylbenzen, alpha-methylbenzenmethanamin, alpha-methylbenzylamin, alpha-phenylethylamin, a-methylbenzylamin, dl-alpha-methylbenzylamin | CAS: 618-36-0 | C8H11N | 121,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-36-0
MDL nummer MFCD00008069
InChI nøgle RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylethylamine, alpha-methylbenzylamine, alpha-phenylethylamine, dl-alpha-methylbenzylamine, 1-phenethylamine, alpha-aminoethylbenzene, 1-amino-1-phenylethane, 1-phenylethan-1-amine, a-methylbenzylamine, alpha-methylbenzenemethanamine
PubChem CID 7408
ChEBI CHEBI:670
IUPAC navn 1-phenylethanamin
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-α-Methylbenzylamine
Navn note 99%
Smeltepunkt -65,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 188,0 °C
Flammepunkt 69 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H11N
Lineær formel C6H5CH(CH3)NH2
Brydningsindeks 1,5250 til 1,5270
Mængde 100 g
Beilstein 12, 1094
Merck Index 14, 6026
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4,2% (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol og ether, opløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-a-Methylbenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.