missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-alpha-(Difluoromethyl)arginine, TRC

Artikelnummer. 30133004
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133004 10 mg
17908324 5 mg
17957354 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44584010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 69955-43-7
Molekylær formel C7 H14 F2 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 224.21
Synonym 2-(Difluoromethyl)arginine, alpha-(Difluoromethyl)-DL-arginine, alpha-Difluoromethylarginine, DFMA, RMI 71897;
IUPAC navn 2-amino-5-carbamimidamido-2-(difluoromethyl)pentanoic acid
SMIL NC(=N)NCCCC(N)(C(F)F)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-a-(Difluoromethyl)arginine
InChI formel InChI=1S/C7H14F2N4O2/c8-4(9)7(12,5(14)15)2-1-3-13-6(10)11/h4H,1-3,12H2,(H,14,15)(H4,10,11,13)
Mængde 10 mg
Formel vægt 224.1085
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.