Få mere at vide
DL-Alaninol, TRC
Artikelnummer. 30322961
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30322961 50 g
1 options
Artikelnummer. 30322961 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62876050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Alaninol
CAS 6168-72-5
Molekylær formel C3H9NO
Mængde 50 g
Synonym (±)-2-Amino-1-propanol, DL-2-Amino-1-propanol, (RS)-2-Amino-1-propanol(±)-2-Amino-1-propanol, (±)-2-Aminopropanol, (±)-Alaninol, 1-Hydroxy-2-aminopropane, 1-Hydroxyprop-2-ylamine, 1-Hydroxypropan-2-amine1-Methyl-2-hydroxyethylamine, 2-Amino-1-hydroxypropane, 2-Amino-1-propanol2-Amino-2-methylethanol, 2-Aminopropanol, 2-Hydroxy-1-methylethylamine, AlaninolDL-2-Amino-1-propanol, NSC 1360, Propanolamine, [1-(Hydroxymethyl)ethyl]amine, dl-2-Amino-1-propanol, dl-2-Aminopropanol, dl-Alaninol, beta-Aminopropanol, beta-Propanolamine
InChI formel InChI=1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3
SMIL CC(N)CO
IUPAC navn 2-aminopropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 75.11
Formel vægt 75.0684