Få mere at vide
Dl-Alaninol Methyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Alaninol Methyl Ether |
| CAS | 37143-54-7 |
| Molekylær formel | C4 H11 N O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Ethylamine, 2-methoxy-1-methyl- (7CI), Ethylamine, 2-methoxymethyl- (6CI), 1-Methoxy-2-propanamine, (1-Methoxypropan-2-yl)amine, (±)-1-Methoxy-2-propanamine, (±)-1-Methoxy-2-propylamine, 1-Methoxy-2-aminopropane, 1-Methoxy-2-propylamine, 1-Methoxyisopropylamine, 1-Methyl-2-methoxyethylamine, 2-Amino-1-methoxypropane, 2-Methoxy-1-methylethylamine, DL-Alaninol methyl ether, Methoxyisopropylamine, [1-(Methoxy)propan-2-yl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3 |
| SMIL | COCC(C)N |
| IUPAC navn | 1-methoxypropan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 89.14 |
| Formel vægt | 89.0841 |