Få mere at vide
DL-Alanine, TRC
Artikelnummer. 30179396
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179396 100 g
30179142 10 g
30179139 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179396 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA481400100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-72-7
Molekylær formel C3 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Synonym Alanine, DL- (8CI), DL-Alanine, (R,S)-Alanine, (±)-2-Aminopropionic acid, (±)-Alanine, DL-Ala, DL-α-Alanine, DL-α-Aminopropionic acid, NSC 7602, dl-2-Aminopropanoic acid, dl-Alanine
IUPAC navn 2-aminopropansyre
SMIL CC(N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Alanine
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
Mængde 100 g
Formel vægt 89.0477