Få mere at vide
Dl-Alanine, teknisk, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10670131 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10670131 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10670131 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/1160/48
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Smeltepunkt 200 °C
CAS 302-72-7
pH 5,5 til 7
Farve Hvid
Molekylær formel C3H7NO2
Emballage Plast pulverkrukke
MDL nummer MFCD00064408
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(N)C(O)=O
IUPAC navn 2-aminopropansyre
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Mængde 100 g
Formel vægt 89,09 g/mol
Fysisk form Pulver