Få mere at vide
DL-Alanine methyl ester hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 10781715 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10781715 100 g Glass Bottle 100g
10626134 1 g Glasflaske 1g
10529623 5 g Glasflaske 5g
10239773 25 g Glasflaske 25g
4 options
Artikelnummer. 10781715
Brand: Thermo Scientific Acros 393311000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13515-97-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13515-97-4
Molekylær formel C4H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 139.58
MDL nummer MFCD00035523
InChI nøgle IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine methyl ester hydrochloride, h-dl-ala-ome.hcl, h-dl-ala-ome hydrochloride, dl-alanine methyl ester hcl, methyl l-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hydrochloride, h-dl-ala-ome hcl, methyl dl-2-aminopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2756298
SMIL Cl.COC(=O)C(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CH3CH(NH2)COOCH3·HCl
IUPAC navn methyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Mængde 100 g
Formel vægt 139.58
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.