Få mere at vide
DL-Alanin methylesterhydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 10626134 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626134 1 g Glasflaske 1g
10529623 5 g Glasflaske 5g
10239773 25 g Glasflaske 25g
10781715 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10626134 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393310010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 13515-97-4 | C4H10ClNO2 | 139,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13515-97-4
Molekylær formel C4H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 139.58
MDL nummer MFCD00035523
InChI nøgle IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine methyl ester hydrochloride, h-dl-ala-ome.hcl, h-dl-ala-ome hydrochloride, dl-alanine methyl ester hcl, methyl l-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hydrochloride, h-dl-ala-ome hcl, methyl dl-2-aminopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2756298
SMIL Cl.COC(=O)C(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(NH2)COOCH3·HCl
IUPAC navn methyl-2-aminopropanoat;hydrochlorid
Mængde 1 g
Formel vægt 139.58
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.