Få mere at vide
DL-Alanine ethylesterhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11343146
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343146 25 g 25g
11333146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11020.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 617-27-6 | C5H12ClNO2 | 153,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-27-6
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.61
MDL nummer MFCD00013018
InChI nøgle JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet.hcl, h-dl-ala-oet hydrochloride, d,l-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet hcl, l-alanine ethyl ester hcl, alanine, ethyl ester, hydrochloride 1:1, alanine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl alaninate hydrochloride
PubChem CID 102560
IUPAC navn ethyl-2-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.CCOC(=O)C(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 84 °C til 86 °C
Beilstein 3654425
Mængde 25 g
Formel vægt 153.61
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed 99%