Få mere at vide
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 11333146
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333146 5 g 5g
11343146 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11020.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-27-6 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-27-6
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.61
MDL nummer MFCD00013018
InChI nøgle JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet.hcl, h-dl-ala-oet hydrochloride, d,l-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet hcl, l-alanine ethyl ester hcl, alanine, ethyl ester, hydrochloride 1:1, alanine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl alaninate hydrochloride
PubChem CID 102560
IUPAC navn ethyl-2-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.CCOC(=O)C(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 84°C to 86°C
Beilstein 3654425
Mængde 5 g
Formel vægt 153.61
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Alanine ethyl ester hydrochloride