Få mere at vide
DL-alanin 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10183490
Brand: Thermo Scientific Acros 159095000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 302-72-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-72-7
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00064408
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
PubChem CID 602
ChEBI CHEBI:16449
IUPAC navn 2-aminopropansyre
SMIL CC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Alanine
Smeltepunkt 272.0°C to 275.0°C
Navn note 99%
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Farve Hvid
Klor (Cl) 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Andre aminosyrer 0.5% max. (TLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 387
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 197
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfat aske 0.1% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 156g/L in water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents, soluble in mineral acids, soluble in ethanol 0.0087g/100g (25°C)
Sublimationspunkt >190 °C
Mængde 500 g
Formel vægt 89.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller