Få mere at vide
DL-Alanine, 99%
Artikelnummer. 10123450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10123450 100 g Plastflaske 100g
10183490 500 g Plastflaske 500g
10647124 2.5 kg Plastikflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10123450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159091000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.44 DKK
    340.65 DKK / 100g
    Spare 72.79 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 302-72-7 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-72-7
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00064408
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
PubChem CID 602
ChEBI CHEBI:16449
IUPAC navn 2-aminopropansyre
SMIL CC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Alanine
Smeltepunkt 272,0 °C til 275,0 °C
Navn note 99%
Ammonium 200 ppm maks.
Arsen (As) 1 ppm maks.
pH 5,5 til 7 (2,5 % sol ved 25 °C)
Farve Hvid
Klor (Cl) 200 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0,2% maks. (105 °C, 3 timer)
Andre aminosyrer 0,5% maks. (TLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 387
Sulfat 300 ppm maks.
Merck Index 15, 197
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1 cm celle
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 156 g/L i vand (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, uopløselig i ether og organiske opløsningsmidler, opløselig i mineralsyrer, opløselig i ethanol 0,0087g/100g (25 °C)
Sublimationspunkt >190 °C
Mængde 100 g
Formel vægt 89.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller