Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-alanin, 99 %
Artikelnummer. 11474913
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474913 5000 g 5000g
11464913 250 g 250g
11454913 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474913 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A12230.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 302-72-7 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
DL-Alanin anvendes i blandede ligand (chelat) undersøgelser med overgangsmetaller såsom Cu(II), Zn(ll) og Cd(ll). Det er en funktionel komponent i alanincyklussen, som regulerer niveauet af alaninaminotransferaser, som kan bruges som et diagnostisk værktøj til at forudsige type II diabetes. Det bruges som et modelreagens til udvikling af racemiske opløsningsteknikker for aminosyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-Alanin anvendes i blandede ligand (chelat) undersøgelser med overgangsmetaller såsom Cu(II), Zn(ll) og Cd(ll). Det er en funktionel komponent i alanincyklussen, som regulerer niveauet af alaninaminotransferaser, som kan bruges som et diagnostisk værktøj til at forudsige type II diabetes. Det bruges som et modelreagens til udvikling af racemiske opløsningsteknikker for aminosyrer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-72-7
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00064408
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
PubChem CID 602
ChEBI CHEBI:16449
IUPAC navn 2-aminopropansyre
SMIL CC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Alanine
Smeltepunkt ∼292 °C (dekomponering)
Beilstein 635807
Merck Index 14,204
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol.
Tæthed 1.42
Mængde 5000 g
Formel vægt 89.09
Procent renhed 99%