Få mere at vide
DL-Alanine-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Alanine-2-D |
| CAS | 31024-91-6 |
| Molekylær formel | C3 D H6 N O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Alanine-2-d (9 CI, ACI), DL-Alanine-2-d (ZCI), Alanine-2-d, DL- (8 CI), DL-(α2H)Alanine, 2-Aminopropanoic-2-d acid, DL-Alanine-2-D, DL-[2-2H1]Alanine |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D |
| SMIL | [2 H]C(C)(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2-deuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.0993 |
| Formel vægt | 90.054 g/mol |
| Vis mere |