Få mere at vide
DL-Adrenaline
Artikelnummer. 15495279
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495279 1 g 1g
15405289 5 g 5g
15415289 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15495279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63005.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Et hormon og en neurotransmitter | CAS: 329-65-7 | C9H13NO3 | 183,207 g/mol
Et hormon og en neurotransmitter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329-65-7
Molekylær formel C9H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 183.207
MDL nummer MFCD00063027
InChI nøgle UCTWMZQNUQWSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-adrenaline, racepinephrine, racepinefrine, dl-epinephrine, +--adrenaline, epinephrine racemic, racepinefrina, racepinefrinum, +--epinephrine, 4-1-hydroxy-2-methylamino ethyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 838
ChEBI CHEBI:33568
IUPAC navn 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzen-1,2-diol
SMIL CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Adrenaline
Smeltepunkt 197 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Lineær formel (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,3619
Formel vægt 183.2
Fysisk form Pulver