Få mere at vide
DL-Adrenaline, Mikromol™
Artikelnummer. 30052523
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052523 25 mg
18061100 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052523 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0614.150025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
DL-Adrenaline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Epinephrine
CAS 329-65-7
Analyt- eller komponentnavne DL-Epinephrine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H13 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline, (±)-Epinephrine, 1-(3,4-Dihydroxy)phenyl-2-methylaminoethanol, 2-(Methylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol, DL-Adrenaline, Epirenamine, Racepinefrine, Racepinephrine, dl-Adrenaline, dl-Epinephrine, Dipivefrine Hydrochloride Impurity A, Dipivefrine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3
SMIL CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl] benzen-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 183.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 183,0895 g/mol