Få mere at vide
DL-Adrenalin hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18050860
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18050860 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050860 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0614.120025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
DL-adrenalin hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Adrenaline Hydrochloride
CAS 329-63-5
Analyt- eller komponentnavne DL-Adrenaline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H13 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline hydrochloride, (±)-Epinephrine hydrochloride, Asthmanefrin, Vaponefrin, dl-Adrenaline hydrochloride, dl-Epinephrine hydrochloride, DL-Adrenaline hydrochloride, Racepinephrine hydrochloride, (RS)-4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)benzene-1,2-diol hydrochloride, Dipivefrine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Dipivefrine Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H
SMIL Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl] benzen-1,2-diol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 219.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 219,0662 g/mol