Få mere at vide
DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol, 99%
Artikelnummer. 10459680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10459680 25 mL 25ml
10350994 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10459680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187690250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 4630-06-2 | C8H16O | 128,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-2-4630
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.21
MDL nummer MFCD00004561
InChI nøgle OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(O)CCC=C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 78,0 °C (14,0 mmHg)
Flammepunkt 67 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1,4475 til 1,4495
Mængde 25 mL
Beilstein 01, IV, 2167
Specifik vægtfylde 0.84
Synonym 6-methyl-5-hepten-2-ol, sulcatol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl, r-sulcatol, 2-methyl-2-hepten-6-ol, +/--6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-hept-5-en-2-ol, r---6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-hydroxy-2-methyl-2-heptene, acmc-20apkw
IUPAC navn 6-methylhept-5-en-2-ol
PubChem CID 20745
ChEBI CHEBI:15833
Formel vægt 128.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske