Få mere at vide
DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Click to view available options
Mængde:
25 mL
100 mL
Unit Size:
100ml
25ml
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8400g/mL |
| Kogepunkt | 78.0°C (14.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 67°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3 |
| Brydningsindeks | 1.4475 to 1.4495 |
| Show More |