Få mere at vide
DL-6-Hydroxy Norleucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-6-Hydroxy Norleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3/c7-5(6(9)10)3-1-2-4-8/h5,8H,1-4,7H2,(H,9,10) |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 147.0895 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |