Få mere at vide
DL-6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyrehydrat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10155270 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10155270 250 mg Glasflaske 250mg
10721355 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10155270 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301942500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 76824-99-2
Molekylær formel C10H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 193.20
MDL nummer MFCD03092912
InChI nøgle CRAGDYRHPWTZJL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, akos 68, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid h2o, 6-oxidanyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 18525693
SMIL OC(=O)C1CC2=C(CN1)C=CC(O)=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 256 °C til 260 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre;hydrat
Formel vægt 211.22
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver