Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-5-Hydroxytryptophan, 99 %
Artikelnummer. 11414933
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414933 5 g 5g
11404933 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414933 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A12237.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56-69-9 | C11H12N2O3 | 220.23 g/mol
Det er en umiddelbar forløber, der bruges til at vurdere central serotonerg funktion. Det blev brugt til behandling af søvnløshed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en umiddelbar forløber, der bruges til at vurdere central serotonerg funktion. Det blev brugt til behandling af søvnløshed.
Opløselighed Opløseligt i vand (4 mg
/ml ved 25 C), methanol.°
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares et køligt, tørt sted i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-69-9
Molekylær formel C11H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 220.23
MDL nummer MFCD00005651
InChI nøgle LDCYZAJDBXYCGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-dl-tryptophan, 5-hydroxytryptophan, dl-5-hydroxytryptophan, 2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid, +--5-hydroxytryptophan, dl-hydroxytryptophan, dl-5-htp, 5-hydroxytryptophan dl-form, h-dl-trp 5-oh-oh, dl-pretonine
PubChem CID 144
ChEBI CHEBI:28171
IUPAC navn 2-amino-3-(5-hydroxy-lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL NC(CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-5-Hydroxytryptophan
Smeltepunkt ∼298°C (decomposition)
Beilstein 88199
Merck Index 14,4847
Opløselighedsinformation Soluble in water (4mg/ml at 25°C),methanol.
Mængde 5 g
Formel vægt 220.23
Procent renhed 99%