Få mere at vide
DL-5-Hydroxy-DL-lysine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-5-Hydroxy-DL-lysine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O3.ClH/c7-3-4(9)1-2-5(8)6(10)11;/h4-5,9H,1-3,7-8H2,(H,10,11);1H |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 198.0771 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |