Få mere at vide
DL-4-Hydroxyphenyl-d4-alanine-2,3,3-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Tyrosine-D7 |
| CAS | 402835-78-3 |
| Molekylær formel | C9 D7 H4 N O3 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Tyrosine-α,β,β,2,3,5,6-d7 (9 CI), DL-Tyrosine-α,β,β,2,3,5,6-d7, DL-Tyrosine-D7, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)propanoic-2,3,3-d3 acid, 4-Hydroxyphenyl-d4-DL-alanine-2,3,3-d3, β-(p-Hydroxyphenyl-d4)-DL-alanine-α,β,β-d3, DL-Tyrosine-d7, DL-4-Hydroxyphenylalanine-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11 H,5,10H2,(H,12,13)/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1O)C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.2317 |
| Formel vægt | 188.1178 g/mol |
| Vis mere |