Få mere at vide
DL-4-Chlorophenylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-4-Chlorophenylglycine |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12) |
| Formel vægt | 185.0244 |