Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-4-chlorphenylalanin, 98 %
Artikelnummer. 10408130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10408130 25 g Plastflaske 25g
10163060 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10408130 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 157280250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1962.72 DKK
    1765.65 DKK / 25g
    Spare 197.07 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7424-00-2
Molekylær formel C9H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 199.63
MDL nummer MFCD00002601
InChI nøgle NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
PubChem CID 4652
IUPAC navn 2-amino-3-(4-chlorphenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-4-Chlorophenylalanine
Smeltepunkt >240 °C
Navn note 98%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Lineær formel ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 608
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: let opløselige i ethanol
Vand 0,5% maks. (K.F.)
Mængde 25 g
Formel vægt 199.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver