Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-4-chlorphenylalanin, 98 %
Artikelnummer. 10163060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10163060 5 g Glasflaske 5g
10408130 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10163060 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 157280050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    462.65 DKK / 5g
    Spare 112.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7424-00-2
Molekylær formel C9H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 199.63
MDL nummer MFCD00002601
InChI nøgle NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
PubChem CID 4652
IUPAC navn 2-amino-3-(4-chlorphenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-4-Chlorophenylalanine
Smeltepunkt >240 °C
Navn note 98%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 608
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: let opløselige i ethanol
Vand 0,5% maks. (K.F.)
Mængde 5 g
Formel vægt 199.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.