Få mere at vide
DL-3-fenyllaktsyre, TRC
Artikelnummer. 30396141
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30396141 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30396141 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH953713100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-3-phenyllactic acid
CAS 828-01-3
Molekylær formel C9H10O3
Mængde 100 mg
Synonym a-Hydroxy-benzenepropanoic Acid(±)-, DL-3-phenyl Lactic Acid (8CI), b-Phenyl- Lactic Acid, (2CI), a-Hydroxybenzenepropanoic Acid, (RS)-3-Phenyllactic Acid, (±)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (±)-3-Phenyllactic Acid, (±)-b-Phenyllactic Acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, 3-Phenyl-2-hydroxypropanoic Acid, 3-Phenyllactic Acid, Ba 2653, DL-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, DL-b-Phenyllactic Acid, NSC 2627, dl-Phenyllactic Acid, a-Hydroxy-b-phenylpropionic Acid, a-Hydroxyphenylpropanoic Acid, b-Phenyllactic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
SMIL OC(Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-3-fenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063