Få mere at vide
DL-3-phenyllactic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-3-phenyllactic Acid-d3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 169.0818 |
| Procent renhed | >95% |