Få mere at vide
DL-3-Octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10194310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10194310 50 mL Glasflaske 50ml
10116683 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10194310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203770500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-98-0 | C8H18O | 130.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-98-0
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00004590
InChI nøgle NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-octanol, octanol-3, amyl ethyl carbinol, ethyl-n-amylcarbinol, amylethylcarbinol, ethylamylcarbinol, 1-ethylhexanol, d-n-octanol, ethyl amyl carbinol, s-3-octanol
PubChem CID 11527
ChEBI CHEBI:80945
IUPAC navn octan-3-ol
SMIL CCCCCC(O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-3-Octanol
Smeltepunkt -45.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8250g/mL
Kogepunkt 174.0°C to 176.0°C
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4CH(OH)C2H5
Brydningsindeks 1.4220 to 1.4280
Mængde 50 mL
Beilstein 01, I, 208
Specifik vægtfylde 0.825
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 130.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske