Få mere at vide
DL-3-Methylcyclopentanon, 99%
Codice prodotto. 10423035 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Emballage Dimensione della confezione
10423035 25 g Glasflaske 25g
10183750 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10423035 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169370250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1757-42-2
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.14
MDL nummer MFCD00001416
InChI nøgle AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
PubChem CID 15650
IUPAC navn 3-methylcyclopentan-1-on
SMIL CC1CCC(=O)C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale DL-3-Methylcyclopentanone
Farve Gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 145 °C
Flammepunkt 36 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C5H7(=O)
Brydningsindeks 1,4330 til 1,435
Mængde 25 g
Beilstein 07, 11
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ether og acetone
Formel vægt 98.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-3-Methylcyclopentanone
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement