Få mere at vide
DL-3-Methylcyclopentanone, 99%
Artikelnummer. 10183750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10183750 5 g Glasflaske 5g
10423035 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169370050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1757-42-2
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.14
MDL nummer MFCD00001416
InChI nøgle AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
PubChem CID 15650
IUPAC navn 3-methylcyclopentan-1-on
SMIL CC1CCC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-3-Methylcyclopentanone
Farve Gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 145°C
Flammepunkt 36°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C5H7(=O)
Brydningsindeks 1.4330 to 1.435
Mængde 5 g
Beilstein 07, 11
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone
Formel vægt 98.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-3-Methylcyclopentanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.