Få mere at vide
DL-3-Methyl-2-butanol, 98%
Artikelnummer. 10497350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10497350 100 mL Glasflaske 100ml
10427170 25 mL Glasflaske 25ml
10065763 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10497350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149931000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-75-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-75-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004527
InChI nøgle MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-2-butanol, sec-isoamyl alcohol, 2-butanol, 3-methyl, 2-methyl-3-butanol, isopropylmethylcarbinol, methylisopropylcarbinol, 1,2-dimethylpropanol, 1,2-dimethyl-1-propanol, dl-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-butan-2-ol
PubChem CID 11732
ChEBI CHEBI:77517
IUPAC navn 3-methylbutan-2-ol
SMIL CC(C)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-3-Methyl-2-butanol
Farve Farveløs
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 112.0°C
Flammepunkt 39°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4080 to 1.4100
Mængde 100 mL
Merck Index 15, 6105
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Solubility in water: 28g/L (30°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 3.8 mPa.s (25°C)
Formel vægt 88.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-3-Methyl-2-butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.