Få mere at vide
DL-3-Hydroxysmørsyre, natriumsalt, 99%
Artikelnummer. 10184790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10184790 25 g Glasflaske 25g
10107803 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10184790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215010250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 150-83-4 | C4H7NaO3 | 126,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-83-4
Molekylær formel C4H7NaO3
Molekylvægt (g/mol) 126.09
MDL nummer MFCD00016716
InChI nøgle NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-hydroxybutyrate, sodium 3-hydroxybutanoate, dl-3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt, butanoic acid,3-hydroxy-, sodium salt 1:1, dl-3-hydroxybutyric acid, sodium salt, 3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium 3-oxidanylbutanoate, dl-beta-hydroxybutyric acid sodium salt
PubChem CID 23676771
IUPAC navn natrium;3-hydroxybutanoat
SMIL CC(CC(=O)[O-])O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-3-Hydroxybutyric acid, sodium salt
Smeltepunkt 161,0 °C til 167,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2CO2Na
Mængde 25 g
Beilstein 03, 308
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig
Formel vægt 126.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver