Få mere at vide
DL-3-Bromophenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-3-Bromophenylalanine |
| CAS | 30163-20-3 |
| Molekylær formel | C9H10BrNO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-Bromophenylalanine, 2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic Acid, 3-Bromo-DL-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-2-6(4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13) |
| SMIL | C1=CC(=CC(=C1)Br)CC(C(=O)O)N |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.09 |
| Formel vægt | 242.9895 |