Få mere at vide
DL-3-(Benzylthio)lactic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-3-(Benzylthio)lactic Acid |
| CAS | 30134-75-9 |
| Molekylær formel | C10H12O3S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (±)-2-Hydroxy-3-[(phenylmethyl)thio]propanoic Acid, S-Benzyl-3-thio-DL-lactic Acid, 2-Hydroxy-3-[(phenylmethyl)thio]propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3S/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(CSCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-benzylsulfanyl-2-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.27 |
| Formel vægt | 212.0507 |