Få mere at vide
DL-3-Aminoisobutyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-3-Aminoisobutyric Acid |
| CAS | 144-90-1 |
| Molekylær formel | C4H9NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Propanoic acid, 3-amino-2-methyl-, 3-Amino-2-methylpropanoic acid, (±)-3-Amino-2-methylpropanoic acid, (±)-3-Amino-2-methylpropionic acid, (±)-3-Aminoisobutyric acid, (±)-β-Aminoisobutyric acid, 2-Methyl-3-aminopropionic acid, 2-Methyl-β-alanine, 3-Amino-2-methylpropionic acid, 3-Aminoisobutyric acid, DL-2-Methyl-β-alanine, DL-3-Amino-2-methylpropionic acid, DL-3-Aminoisobutyric acid, DL-3-amino-2-methylpropanoic acid, DL-β-Aminoisobutyric acid, α-Methyl-β-alanine, β-Aminoisobutyric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC(CN)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-amino-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.12 |
| Formel vægt | 103.0633 |