missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DL-3-Aminoisobutyric Acid Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-3-Aminoisobutyric Acid Hydrate |
| CAS | 214139-20-5 |
| Molekylær formel | C4H9NO2 . H2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Amino-2-methylpropanoic Acid Hydrate (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.H2O/c1-3(2-5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H2 |
| SMIL | O.NCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-amino-2-methylpropanoic acid;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.14 |
| Formel vægt | 121.0739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?