Få mere at vide
DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10720871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10720871 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10720871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170380250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Navn note tech., 90%
CAS 614-19-7
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C9H11NO2
Emballage Glass Bottle
Lineær formel C6H5CH(NH2)CH2CO2H
MDL nummer MFCD00008064,MFCD01076238
Beilstein 14, 493
Synonym 3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-beta-phenylalanine, beta-phenyl-beta-alanine, 3-phenyl-dl-beta-alanine, h-dl-beta-phe-oh, benzenepropanoic acid, beta-amino, 3-amino-3-phenyl-propionic acid, 3a3ppa, beta-aminohydrocinnamic acid
InChI nøgle UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 3-amino-3-phenylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Mængde 25 g
PubChem CID 69189
ChEBI CHEBI:68528
Formel vægt 165.19
Procent renhed ≥96.0%
Grad Technical
Fysisk form Powder