Få mere at vide
DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10431851 100 g Plastic bottle 100g
10164570 5 g Glass bottle 5g
10239213 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10431851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 232931000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 149-87-1
Molekylær formel C5H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 129.12
MDL nummer MFCD00064322
InChI nøgle ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid
PubChem CID 499
ChEBI CHEBI:16010
IUPAC navn 5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1CCC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 180.0°C to 185.0°C
Farve White
Antændelsesrest 0.3% max.
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastic bottle
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5.67% (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formel vægt 129.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.