missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DL-2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5-d5-5-carboxylic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Oxo-DL-proline-d5 |
| CAS | 352431-30-2 |
| Molekylær formel | C5 2H5 H2 N O3 |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C(=O)NC([2 H])(C(=O)O)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,3,4,4-pentadeuterio-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.14 |
| Formel vægt | 134.074 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?