Få mere at vide
DL-2-Phenylpropionsyre, 98%
Artikelnummer. 10001320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10001320 25 g Glasflaske 25g
10745431 10 g Glasflaske 10g
10666734 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10001320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130870250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 492-37-5 | C9H10O2 | 150,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-37-5
MDL nummer MFCD00002650
InChI nøgle YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
PubChem CID 10296
ChEBI CHEBI:48526
IUPAC navn 2-phenylpropansyre
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Phenylpropionic acid
Farve Gul
Tæthed 1.1g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H10O2
Lineær formel CH3CH(C6H5)CO2H
Brydningsindeks 1,5215 til 1,5235 (20 °C, 589 nm)
Mængde 25 g
Beilstein 09, 524
Molekylvægt (g/mol) 150.177
Formel vægt 150.18
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Phenylpropionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.