Få mere at vide
DL-2-Phenylglycinol, 98%
Artikelnummer. 10413782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10413782 1 g Glasflaske 1g
10521483 5 g Glasflaske 5g
11975281 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10413782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 374280010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7568-92-5 | C8H11NO | 137,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7568-92-5
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00130145
InChI nøgle IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
PubChem CID 92466
SMIL NC(CO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Phenylglycinol
Smeltepunkt 53.0°C to 58.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 261.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(NH2)CH2OH
Brydningsindeks 1.5484
Mængde 1 g
Beilstein 13,IV,1835
IUPAC navn 2-amino-2-phenylethanol
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Phenylglycinol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.