missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-2-Phenylglycinamide, TRC

Artikelnummer. 30425158
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425158 1 g
30411049 50 mg
30409738 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425158 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3271051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 700-63-0
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
Synonym (±)-alpha-Aminobenzeneacetamide, 2-Amino-2-phenylacetamide, DL-Phenylglycinamide, DL-Phenylglycine Amide, DL-alpha-Phenylglycine Amide, NSC 47695, alpha-Amino-alpha-phenylacetamide
IUPAC navn 2-amino-2-phenylacetamide
SMIL NC(C(=O)N)c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-2-Phenylglycinamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H2,10,11)
Formel vægt 150.0793
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.